Learn More
Tenak™ Séparateurs pour cryoboîtes 30 mm
Séparateurs à utiliser avec des cryoboîtes de 50 mm de hauteur.
40.20€ - 55.80€
Spécification
Type | Casiers séparateurs |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Boîtes cryogéniques de 50 mm de haut |
Hauteur (métrique) | 30 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15210464
|
Tenak™
TE22685 |
Flacons avec 15,50 mm de diamètre extérieur. | 8 x 8 cellules |
51.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210544
|
Tenak™
TE22111 |
Flacons avec diamètre extérieur de 41 mm | 3 x 3 cellules |
40.20€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220544
|
Tenak™
TE22112 |
Flacons avec un diamètre extérieur de 31 mm | 4 x 4 cellules |
40.20€
36 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220624
|
Tenak™
TE22679 |
Flacons avec un diamètre extérieur de 7,50 mm. | 16 x 16 cellules |
55.80€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230544
|
Tenak™
TE22113 |
Flacons de 24 mm de diamètre extérieur | 5 x 5 cellules |
40.20€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230624
|
Tenak™
TE22680 |
Flacons avec un diamètre extérieur de 8,75 mm. | 14 x 14 cellules |
55.80€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240624
|
Tenak™
TE22681 |
Flacons avec un diamètre extérieur de 9,50 mm. | 13 x 13 cellules |
55.80€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250544
|
Tenak™
TE22116 |
Flacons avec diamètre extérieur de 9 mm | 13 x 13 cellules |
51.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250624
|
Tenak™
TE22682 |
Flacons avec un diamètre extérieur de 10,25 mm. | 12 x 12 cellules |
55.80€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260544
|
Tenak™
TE22117 |
Flacons avec diamètre extérieur de 8 mm | 14 x 14 cellules |
51.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270544
|
Tenak™
TE22118 |
Flacons avec diamètre extérieur de 7 mm | 16 x 16 cellules |
51.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270624
|
Tenak™
TE22688 |
Flacons avec 25,25 mm de diamètre extérieur. | 5 x 5 cellules |
46.20€
36 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280624
|
Tenak™
TE22689 |
Flacons avec un diamètre extérieur de 31,75 mm. | 4 x 4 cellules |
46.20€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290624
|
Tenak™
TE22690 |
Flacons avec 42,50 mm de diamètre extérieur. | 3 x 3 cellules |
46.20€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11541775
|
Tenak™
TE22686 |
Flacons avec un diamètre extérieur de 17,75 mm. | 7 x 7 cellules |
51.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11591675
|
Tenak™
TE22115 |
Flacons avec un diamètre extérieur de 10 mm | 12 x 12 cellules |
51.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
- Contient des flacons cryogéniques
- Séparateur de type grille
Spécification
Casiers séparateurs | |
Boîtes cryogéniques de 50 mm de haut | |
30 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ Séparateurs pour cryoboîtes 30 mm