Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 50 mm high cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE22118
Code produit. 15270544
  • 51.00€ / 36 pièces
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
  • Contient des flacons cryogéniques
  • Séparateur de type grille
Spécification
Spécification
Casiers séparateurs
Flacons avec diamètre extérieur de 7 mm
30 mm
Boîtes cryogéniques de 50 mm de haut
16 x 16 cellules