Learn More
3-(triméthylsilyl)bromure de propargyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.31€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38002-45-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11BrSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.14 |
Numéro MDL | MFCD00134460 |
Clé InChI | GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r |
CID PubChem | 642589 |
Nom IUPAC | (3-bromoprop-1-tnyl)(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C#CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10441294
|
Thermo Scientific Acros
399840010 |
1 g |
41.31€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10091364
|
Thermo Scientific Acros
399840050 |
5 g |
117.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
38002-45-8 | |
191.14 | |
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N | |
642589 | |
C[Si](C)(C)C#CCBr |
C6H11BrSi | |
MFCD00134460 | |
3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r | |
(3-bromoprop-1-tnyl)(triméthyl)silane |
Spécification
3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide | |
1.3510g/mL | |
62°C | |
Flacon en verre | |
(CH3)3SiC∽CCH2Br | |
1.351 | |
Solubility in water: insoluble | |
C[Si](C)(C)C#CCBr | |
191.14 | |
191.14 |
38002-45-8 | |
44°C to 45°C (2.0 mmHg) | |
96% min. (GC) | |
C6H11BrSi | |
MFCD00134460 | |
3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r | |
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N | |
(3-bromoprop-1-tnyl)(triméthyl)silane | |
642589 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.