Learn More
3-(triméthylsilyl)bromure de propargyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10091364
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38002-45-8
Formule moléculaire C6H11BrSi
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Numéro MDL MFCD00134460
Clé InChI GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
CID PubChem 642589
Nom IUPAC (3-bromoprop-1-tnyl)(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
Densité 1.3510g/mL
Point d’ébullition 44°C to 45°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiC∽CCH2Br
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.351
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.