Learn More
(±)-3-(trifluorométhyl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific™
122.00€ - 411.00€
Identifiants chimiques
CAS | 768-31-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11F3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.16 |
Numéro MDL | MFCD02183561 |
Clé InChI | JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O |
Synonyme | 3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl |
CID PubChem | 2760776 |
Nom IUPAC | (3R)-3-(trifluoromethyl)piperidin-1-ium |
SMILES | FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15204408
|
Thermo Scientific Acros
454820010 |
1 g |
122.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15214408
|
Thermo Scientific Acros
454820050 |
5 g | |||||||
Description
Identifiants chimiques
768-31-0 | |
154.16 | |
JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O | |
2760776 | |
FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1 |
C6H11F3N | |
MFCD02183561 | |
3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl | |
(3R)-3-(trifluoromethyl)piperidin-1-ium |
Spécification
(±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine | |
128.0°C to 130.0°C | |
Authentique | |
C6H11F3N | |
3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl | |
FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1 | |
154.16 | |
153.15 |
768-31-0 | |
28°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD02183561 | |
JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O | |
(3R)-3-(trifluoromethyl)piperidin-1-ium | |
2760776 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Toxique par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine, 98%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only