Learn More
(±)-3-(trifluorométhyl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15214408
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 768-31-0
Formule moléculaire C6H11F3N
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Numéro MDL MFCD02183561
Clé InChI JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O
Synonyme 3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl
CID PubChem 2760776
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)pipéridine
SMILES FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Point d’ébullition 128.0°C to 130.0°C
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine, 98%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .