Learn More
3-Sulfolène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.82€ - 379.89€
Identifiants chimiques
CAS | 77-79-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.15 |
Numéro MDL | MFCD00005481 |
Clé InChI | MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569 |
CID PubChem | 6498 |
Nom IUPAC | 2,5-dihydrothiophène-dioxyde1,1 |
SMILES | C1C=CCS1(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13887.22 |
100 g |
24.82€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13887.36 |
500 g |
70.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11431588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13887.0B |
1000 g |
113.57€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13887.0I |
5000 g |
379.89€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a source of cisoid butadiene for Diels-Alder reactions. This chemical is also a convenient source of sulfur dioxide. It is a solvent used in the petrochemical industry for the extraction of aromatics from hydrocarbon streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une source de butadiène cisoïde pour les réactions de Diels-Alder. Ce produit chimique est également une source pratique de dioxyde de soufre. Il s’agit d’un solvant utilisé dans l’industrie pétrochimique pour l’extraction d’aromatiques à partir de flux d’hydrocarbures.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le benzène, l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
77-79-2 | |
118.15 | |
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N | |
6498 | |
C1C=CCS1(=O)=O |
C4H6O2S | |
MFCD00005481 | |
3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569 | |
2,5-dihydrothiophène-dioxyde1,1 |
Spécification
3-Sulfolene | |
63°C to 67°C | |
112°C (233°F) | |
MFCD00005481 | |
14,8956 | |
Soluble in water,ethanol,benzene,ether. | |
C1C=CCS1(=O)=O | |
118.15 | |
118.15 |
77-79-2 | |
1.314 | |
C4H6O2S | |
107004 | |
3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569 | |
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dihydrothiophène-dioxyde1,1 | |
6498 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 201-059-7
missing translation for 'rtecsNumber' : XM9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only