Learn More
3-Sulfolène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11431588
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
5000 g
It is a source of cisoid butadiene for Diels-Alder reactions. This chemical is also a convenient source of sulfur dioxide. It is a solvent used in the petrochemical industry for the extraction of aromatics from hydrocarbon streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une source de butadiène cisoïde pour les réactions de Diels-Alder. Ce produit chimique est également une source pratique de dioxyde de soufre. Il s’agit d’un solvant utilisé dans l’industrie pétrochimique pour l’extraction d’aromatiques à partir de flux d’hydrocarbures.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le benzène, l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-79-2
Formule moléculaire C4H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 118.15
Numéro MDL MFCD00005481
Clé InChI MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
CID PubChem 6498
Nom IUPAC 2,5-dihydrothiophène-dioxyde1,1
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Sulfolene
Point de fusion 63°C to 67°C
Densité 1.314
Point d’éclair 112°C (233°F)
Quantité 1000 g
Beilstein 107004
Merck Index 14,8956
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,benzene,ether.
Poids de la formule 118.15
Pourcentage de pureté 98%