Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs d’échafaudage pivotants à trois voies
Utilisés pour fixer trois tiges ou tubes mutuellement à des angles droits. Les connecteurs d’échafaudage pivotants à trois voies Fisherbrand™ peuvent être serrés manuellement.
Marque:  Fisherbrand™ 2115
Code produit. 11548112
  • 23.61€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec vis de serrage
  • Pour tiges et tubes de 6 à 13 mm de diamètre
Spécification
Spécification
de 0 à 13 mm
3 noix de serrage à tiges 0–13 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Connecteurs d’échafaudage pivotants à trois voies > Diamètre externe : 0 à 13 mm