Learn More
Welch Ilmvac™ Pompe à vide MPC 301 Z
Utilisez ces pompes pour des application chimiques. Les pompes à vide MPC 301 Z Welch Ilmvac™ utilisent le PTFE et d’autres plastiques fluorés pour les pièces en contact avec des liquides afin de permettre le pompage des solvants agressifs et des vapeurs acides.
Marque:  Welch Ilmvac™ 412722
Code produit. 10549785
Description
Description
Utilisez ces pompes pour des application chimiques. Les pompes à vide MPC 301 Z Welch Ilmvac™ utilisent le PTFE et d’autres plastiques fluorés pour les pièces en contact avec des liquides afin de permettre le pompage des solvants agressifs et des vapeurs acides.
  • Faible poids et excellente ergonomie
  • La technologie à membrane éprouvée offre un double avantage à l’utilisateur
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT et interrupteur thermique de protection interne pour le moteur, le câble secteur et la prise
  • Poignée de transport
  • Pieds amortisseurs de vibrations
  • Les modèles MP sont équipés d’un silencieux d’échappement
  • Les modèles MPC sont équipés d’une vanne de ballast à gaz
  • analytiquement pur et sans huile
  • Conviviale
  • Poids léger, conception robuste
  • Conçus pour un fonctionnement en continu
  • Système d’entraînement sans entretien et longue durée de vie démontrée de la membrane
  • Vibrations de fonctionnement minimales
  • Large plage de vide et de débit adaptée à l’application
  • Résistance remarquable aux produits chimiques (modèles MPC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
29.7 in.Hg
180 w
41 L/min.
IP 54
8 mbar
23 x 26.5 x 16.9 cm
11.2 kg
Pompe à vide
Chemical Duty
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Welch Ilmvac™ Pompe à vide MPC 301 Z > Pompe à vide MPC 301 Z