Learn More
3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
96.20€ - 378.00€
Identifiants chimiques
CAS 183365-31-3
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.263
Clé InChI RZDBCURLSQNEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 3-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 3-pyrrolidinylmethylaniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 3-1-pyrrolidinylmethyl benzenamine, 3-pyrrolidin-1-yl-methyl-aniline, 3-pyrrolidin-1-yl methyl aniline
CID PubChem 1096407
Nom IUPAC 3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)aniline
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC(=CC=C2)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10402464
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC55714CB
250 mg
96.20€
250mg
10419003
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC55714DA
1 g
129.00€
1g
10235424
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC55714DE
5 g
378.00€
5g
Description
Description
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
183365-31-3
176.263
3-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 3-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 3-pyrrolidinylmethylaniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 3-1-pyrrolidinylmethyl benzenamine, 3-pyrrolidin-1-yl-methyl-aniline, 3-pyrrolidin-1-yl methyl aniline
3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)aniline
C11H16N2
RZDBCURLSQNEAD-UHFFFAOYSA-N
1096407
C1CCN(C1)CC2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
97%
3-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 3-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 3-pyrrolidinylmethylaniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 3-1-pyrrolidinylmethyl benzenamine, 3-pyrrolidin-1-yl-methyl-aniline, 3-pyrrolidin-1-yl methyl aniline
C1CCN(C1)CC2=CC(=CC=C2)N
176.263
176.26
183365-31-3
C11H16N2
RZDBCURLSQNEAD-UHFFFAOYSA-N
3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)aniline
1096407
97%
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados