Learn More
3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10402464
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 183365-31-3
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.263
Clé InChI RZDBCURLSQNEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 3-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 3-pyrrolidinylmethylaniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 3-1-pyrrolidinylmethyl benzenamine, 3-pyrrolidin-1-yl-methyl-aniline, 3-pyrrolidin-1-yl methyl aniline
CID PubChem 1096407
Nom IUPAC 3-(pyrrolidine-1-ylméthyl)aniline
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC(=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 97%