Learn More
3-Piperidinobenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
57.00€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS | 669050-72-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H15NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.258 |
Clé InChI | FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde |
CID PubChem | 7164587 |
Nom IUPAC | 3-pipéridine-1-ylbenzaldéhyde |
SMILES | C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10452083
|
Thermo Scientific Maybridge
CC34004CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
57.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10525963
|
Thermo Scientific Maybridge
CC34004DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
109.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10133724
|
Thermo Scientific Maybridge
CC34004DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
308.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
669050-72-0 | |
189.258 | |
3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde | |
3-pipéridine-1-ylbenzaldéhyde |
C12H15NO | |
FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N | |
7164587 | |
C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O |
Spécification
3-Piperidinobenzaldehyde | |
95% | |
3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde | |
C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O | |
189.258 | |
189.26 |
669050-72-0 | |
C12H15NO | |
FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N | |
3-pipéridine-1-ylbenzaldéhyde | |
7164587 | |
95% |