Learn More
3-Piperidinobenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10452083
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 669050-72-0
Formule moléculaire C12H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.258
Clé InChI FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
CID PubChem 7164587
Nom IUPAC 3-pipéridine-1-ylbenzaldéhyde
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Piperidinobenzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189.26
Pourcentage de pureté 95%