Learn More
3-pipéridine-1-ylméthylbenzylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
112.00€ - 378.00€
Identifiants chimiques
CAS | 91271-80-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H20N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.317 |
Numéro MDL | MFCD06408781 |
Clé InChI | BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine |
CID PubChem | 2794678 |
Nom IUPAC | [3-(piperidin-1-ylméthyl)phényl]méthanamine |
SMILES | C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10513423
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01157CB |
250 mg |
112.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10219932
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01157DA |
1 g |
290.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10081004
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01157DE |
5 g |
378.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
91271-80-6 | |
204.317 | |
BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N | |
2794678 | |
C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN |
C13H20N2 | |
MFCD06408781 | |
3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine | |
[3-(piperidin-1-ylméthyl)phényl]méthanamine |
Spécification
3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine | |
97.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD06408781 | |
BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(piperidin-1-ylméthyl)phényl]méthanamine | |
2794678 | |
97% |
91271-80-6 | |
97% | |
C13H20N2 | |
3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine | |
C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN | |
204.317 | |
204.32 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica
Mention d’avertissement GHS :danger