Learn More
3-pipéridine-1-ylméthylbenzylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10513423
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 91271-80-6
Formule moléculaire C13H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 204.317
Numéro MDL MFCD06408781
Clé InChI BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine
CID PubChem 2794678
Nom IUPAC [3-(piperidin-1-ylméthyl)phényl]méthanamine
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.32
Pourcentage de pureté 97%