Learn More
3-picoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.23€ - 124.62€
Identifiants chimiques
CAS | 108-99-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 93.13 |
Numéro MDL | MFCD00006402 |
Clé InChI | ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine |
CID PubChem | 7970 |
ChEBI | CHEBI:39922 |
Nom IUPAC | 3-méthylpyridine |
SMILES | CC1=CN=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10051480
|
Thermo Scientific Acros
131132500 |
250 mL | Flacon en verre |
26.23€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10347110
|
Thermo Scientific Acros
131135000 |
500 mL | Flacon en verre |
38.39€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10387060
|
Thermo Scientific Acros
131130010 |
1 L | Flacon en verre |
63.52€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10246813
|
Thermo Scientific Acros
131130025 |
2.5 L | Flacon en verre |
124.62€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-99-6 | |
93.13 | |
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N | |
7970 | |
3-méthylpyridine |
C6H7N | |
MFCD00006402 | |
3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine | |
CHEBI:39922 | |
CC1=CN=CC=C1 |
Spécification
3-Picoline | |
98.5 | |
-19.0°C | |
0.9500g/mL | |
38°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.5050 to 1.5070 | |
20, 239 | |
0.95 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CC1=CN=CC=C1 | |
93.13 | |
CHEBI:39922 | |
99% |
108-99-6 | |
100.0 | |
Jaune | |
143.0°C to 144.0°C | |
Authentique | |
C6H7N | |
MFCD00006402 | |
15, 7513 | |
3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine | |
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylpyridine | |
7970 | |
93.13 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Corrosif pour les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-636-9
- 3-Picoline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Methylpyridine