Learn More
3-picoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10246813
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-99-6
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Numéro MDL MFCD00006402
Clé InChI ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
CID PubChem 7970
ChEBI CHEBI:39922
Nom IUPAC 3-méthylpyridine
SMILES CC1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Picoline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -19.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 143.0°C to 144.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5050 to 1.5070
Quantité 2.5 L
Beilstein 20, 239
Merck Index 15, 7513
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide