Learn More
3-phénylpropionaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
25.70€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 104-53-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.18 |
Numéro MDL | MFCD00007021 |
Clé InChI | YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl |
CID PubChem | 7707 |
Nom IUPAC | 3-phénylpropanal |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10363952
|
Thermo Scientific Acros
240510050 |
5 g | Flacon en verre |
25.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10013070
|
Thermo Scientific Acros
240511000 |
100 g | Flacon en verre |
71.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10167833
|
Thermo Scientific Acros
240515000 |
500 g | Flacon en verre |
288.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
104-53-0 | |
134.18 | |
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N | |
7707 | |
C1=CC=C(C=C1)CCC=O |
C9H10O | |
MFCD00007021 | |
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl | |
3-phénylpropanal |
Spécification
3-Phenylpropionaldehyde | |
94.0 | |
-42°C | |
1.0100g/mL | |
95°C | |
94% min. (GC) | |
C6H5CH2CH2CHO | |
MFCD00007021 | |
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl | |
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N | |
3-phénylpropanal | |
7707 | |
134.18 | |
Liquide |
104-53-0 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
224°C to 226°C | |
Authentique | |
C9H10O | |
1.5200 to 1.525 | |
1.01 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol | |
C1=CC=C(C=C1)CCC=O | |
134.18 | |
2.3 mPa.s (25°C) | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-211-8
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only