Learn More
3-phénylpropionaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10167833
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-53-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00007021
Clé InChI YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
CID PubChem 7707
Nom IUPAC 3-phénylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropionaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -42°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2CHO
Indice de réfraction 1.5200 to 1.525
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol
Viscosité 2.3 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.