Learn More
(3-Phénylisoxazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
117.00€ - 670.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54408-35-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.203 |
Clé InChI | AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine |
CID PubChem | 2764165 |
Nom IUPAC | (3-phényl-1,2-oxazol-5-yl)méthanamine |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10737685
|
Thermo Scientific Maybridge
CC64513CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
117.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10452074
|
Thermo Scientific Maybridge
CC64513DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
217.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10794277
|
Thermo Scientific Maybridge
CC64513DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
670.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
54408-35-4 | |
174.203 | |
3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine | |
(3-phényl-1,2-oxazol-5-yl)méthanamine |
C10H10N2O | |
AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N | |
2764165 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN |
Spécification
(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine | |
95% | |
3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN | |
174.203 | |
174.2 |
54408-35-4 | |
C10H10N2O | |
AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N | |
(3-phényl-1,2-oxazol-5-yl)méthanamine | |
2764165 | |
95% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger