Learn More
(3-Phénylisoxazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10452074
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 54408-35-4
Formule moléculaire C10H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.203
Clé InChI AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine
CID PubChem 2764165
Nom IUPAC (3-phényl-1,2-oxazol-5-yl)méthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 95%