Learn More
3-(Phénylamino)propyltriméthoxysilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
27.70€ - 69.90€
Identifiants chimiques
CAS | 3068-76-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H21NO3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.389 |
Numéro MDL | MFCD00053673 |
Clé InChI | KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-3-trimethoxysilyl propyl aniline, trimethoxy 3-phenylamino propyl silane, n-phenylaminopropyltrimethoxysilane, unii-7au1h1fv6a, benzenamine, n-3-trimethoxysilyl propyl, n-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 7au1h1fv6a, n-3-trimethoxysilylpropyl aniline, 3-phenylamino propyltrimethoxysilane |
CID PubChem | 76476 |
Nom IUPAC | N-(3-triméthoxysilylpropyl)aniline |
SMILES | CO[Si](CCCNC1=CC=CC=C1)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343796
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16850.14 |
25 g |
27.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353796
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16850.22 |
100 g |
69.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3068-76-6 | |
255.389 | |
KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N | |
76476 | |
CO[Si](CCCNC1=CC=CC=C1)(OC)OC |
C12H21NO3Si | |
MFCD00053673 | |
n-3-trimethoxysilyl propyl aniline, trimethoxy 3-phenylamino propyl silane, n-phenylaminopropyltrimethoxysilane, unii-7au1h1fv6a, benzenamine, n-3-trimethoxysilyl propyl, n-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 7au1h1fv6a, n-3-trimethoxysilylpropyl aniline, 3-phenylamino propyltrimethoxysilane | |
N-(3-triméthoxysilylpropyl)aniline |
Spécification
310°C | |
3068-76-6 | |
C6H5NH(CH2)3Si(OCH3)3 | |
UN3267 | |
165°C (329°F) | |
KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N | |
N-(3-triméthoxysilylpropyl)aniline | |
76476 | |
96% | |
1.5055 | |
1.07 |
3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilane | |
C12H21NO3Si | |
MFCD00053673 | |
8620045 | |
n-3-trimethoxysilyl propyl aniline, trimethoxy 3-phenylamino propyl silane, n-phenylaminopropyltrimethoxysilane, unii-7au1h1fv6a, benzenamine, n-3-trimethoxysilyl propyl, n-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 7au1h1fv6a, n-3-trimethoxysilylpropyl aniline, 3-phenylamino propyltrimethoxysilane | |
CO[Si](CCCNC1=CC=CC=C1)(OC)OC | |
255.389 | |
255.39 | |
Weak | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H H314-H318-H351-H373
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut endommager les organes par une exposition prolongée ou répétée.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-328-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only