Learn More
3-(Phénylamino)propyltriméthoxysilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343796
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3068-76-6
Formule moléculaire C12H21NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 255.389
Numéro MDL MFCD00053673
Clé InChI KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-trimethoxysilyl propyl aniline, trimethoxy 3-phenylamino propyl silane, n-phenylaminopropyltrimethoxysilane, unii-7au1h1fv6a, benzenamine, n-3-trimethoxysilyl propyl, n-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 7au1h1fv6a, n-3-trimethoxysilylpropyl aniline, 3-phenylamino propyltrimethoxysilane
CID PubChem 76476
Nom IUPAC N-(3-triméthoxysilylpropyl)aniline
SMILES CO[Si](CCCNC1=CC=CC=C1)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 310°C
Nom chimique ou matériau 3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilane
Quantité 25 g
Formule linéaire C6H5NH(CH2)3Si(OCH3)3
Numéro UN UN3267
Beilstein 8620045
Point d’éclair 165°C (329°F)
Poids de la formule 255.39
Pourcentage de pureté 96%
Odeur Weak
Indice de réfraction 1.5055
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.07