Learn More
Acide 3-(phénoxyméthyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
92.65€ - 387.00€
Identifiants chimiques
CAS 31719-75-2
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.247
Clé InChI URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
CID PubChem 3729884
Nom IUPAC Acide 3-(phénoxyméthyl)benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10316474
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC63601CB
250 mg Flacon en verre ambré
92.65€
250mg
10021534
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC63601DA
1 g Flacon en verre ambré
254.00€
1g
10537664
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC63601DE
5 g Flacon en verre ambré
387.00€
5g
Identifiants chimiques
31719-75-2
228.247
3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
Acide 3-(phénoxyméthyl)benzoïque
C14H12O3
URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
3729884
C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
3-(phenoxymethyl)benzoic acid
97%
3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
228.247
228.25
31719-75-2
C14H12O3
URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-(phénoxyméthyl)benzoïque
3729884
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement