Learn More
Acide 3-(phénoxyméthyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10316474
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 31719-75-2
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.247
Clé InChI URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
CID PubChem 3729884
Nom IUPAC Acide 3-(phénoxyméthyl)benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 97%