Learn More
Anhydride 3-nitrophtalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.20€ - 129.00€
Identifiants chimiques
CAS | 641-70-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H3NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.11 |
Numéro MDL | MFCD00005921 |
Clé InChI | ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-nitrophthalic anhydride, 4-nitroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-nitro, phthalic anhydride, 3-nitro, 3-nitro phthalic anhydride, 3-nitrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, nitro, 4-nitro-isobenzofuran-1,3-dione, 3-nitrophthalicanhydride, nitrophthalic anhydride |
CID PubChem | 21631 |
Nom IUPAC | 4-nitro-2-benzofurane-1,3-dione |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10645032
|
Thermo Scientific Acros
168990250 |
25 g | Flacon en verre |
46.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10285690
|
Thermo Scientific Acros
168991000 |
100 g | Flacon en verre |
129.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
641-70-3 | |
193.11 | |
ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N | |
21631 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O |
C8H3NO5 | |
MFCD00005921 | |
3-nitrophthalic anhydride, 4-nitroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-nitro, phthalic anhydride, 3-nitro, 3-nitro phthalic anhydride, 3-nitrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, nitro, 4-nitro-isobenzofuran-1,3-dione, 3-nitrophthalicanhydride, nitrophthalic anhydride | |
4-nitro-2-benzofurane-1,3-dione |
Spécification
3-Nitrophthalic anhydride | |
641-70-3 | |
100.0 | |
Beige à jaune | |
97% | |
MFCD00005921 | |
3-nitrophthalic anhydride, 4-nitroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-nitro, phthalic anhydride, 3-nitro, 3-nitro phthalic anhydride, 3-nitrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, nitro, 4-nitro-isobenzofuran-1,3-dione, 3-nitrophthalicanhydride, nitrophthalic anhydride | |
ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N | |
4-nitro-2-benzofurane-1,3-dione | |
21631 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
160.0°C to 165.0°C | |
Authentique | |
C8H3NO5 | |
17, 486 | |
Solubility in water: decomposes. | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O | |
193.11 | |
193.12 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-373-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Nitrophthalic anhydride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only