Learn More
Anhydride 3-nitrophtalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10285690
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 641-70-3
Formule moléculaire C8H3NO5
Poids moléculaire (g/mol) 193.11
Numéro MDL MFCD00005921
Clé InChI ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrophthalic anhydride, 4-nitroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-nitro, phthalic anhydride, 3-nitro, 3-nitro phthalic anhydride, 3-nitrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, nitro, 4-nitro-isobenzofuran-1,3-dione, 3-nitrophthalicanhydride, nitrophthalic anhydride
CID PubChem 21631
Nom IUPAC 4-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophthalic anhydride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160.0°C to 165.0°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 17, 486
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 193.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrophthalic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.