Learn More
3’-Nitroacétophénone, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
52.96€ - 136.68€
Identifiants chimiques
CAS | 121-89-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.148 |
Numéro MDL | MFCD00007259 |
Clé InChI | ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon |
CID PubChem | 8494 |
Nom IUPAC | 1-(3-nitrophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440133
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12155.30 |
250 g |
52.96€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12155.36 |
500 g |
91.05€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430133
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12155.0B |
1000 g |
136.68€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3'-Nitroacetophenone is used as an intermediate in pharmaceutical industry for making drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3′-nitroacétophénone est utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique pour fabriquer des médicaments.
Solubilité
Soluble dans l’eau 0,75 g/l à 20°C.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
121-89-1 | |
165.148 | |
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N | |
8494 | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
C8H7NO3 | |
MFCD00007259 | |
3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon | |
1-(3-nitrophényl)éthanone |
Spécification
3'-Nitroacetophenone | |
76°C to 80°C | |
Slightly sweetish | |
MFCD00007259 | |
3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon | |
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-nitrophényl)éthanone | |
8494 | |
≥98% |
121-89-1 | |
202°C | |
C8H7NO3 | |
743002 | |
Soluble in water 0.75g/L @ 20°C. | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] | |
165.148 | |
165.15 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-504-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AM9625000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only