Learn More
3’-Nitroacétophénone, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379459
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
3'-Nitroacetophenone is used as an intermediate in pharmaceutical industry for making drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3′-nitroacétophénone est utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique pour fabriquer des médicaments.
Solubilité
Soluble dans l’eau 0,75 g/l à 20°C.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-89-1
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.148
Numéro MDL MFCD00007259
Clé InChI ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
CID PubChem 8494
Nom IUPAC 1-(3-nitrophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Nitroacetophenone
Point de fusion 76°C to 80°C
Point d’ébullition 202°C
Odeur Slightly sweetish
Quantité 500 g
Beilstein 743002
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.75g/L @ 20°C.
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté ≥98%