Learn More
3-n-Butoxypropionitrile, 97 %
25.32€ - 73.64€
Identifiants chimiques
CAS | 6959-71-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.19 |
Numéro MDL | MFCD00045643 |
Clé InChI | AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-butoxypropionitrile, propanenitrile, 3-butoxy, beta-butoxy propionitrile, propionitrile, 3-butoxy, 3-butoxypropannitril, 3-butoxypropiononitrile, 3-n-butoxypropionitrile, 3-butoxypropannitril czech, .beta.-butoxy propionitrile, 3-butoxypropanitrile |
CID PubChem | 23395 |
Nom IUPAC | 3-butoxypropanenitrile |
SMILES | CCCCOCCC#N |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
6959-71-3 | |
127.19 | |
AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N | |
23395 | |
CCCCOCCC#N |
C7H13NO | |
MFCD00045643 | |
3-butoxypropionitrile, propanenitrile, 3-butoxy, beta-butoxy propionitrile, propionitrile, 3-butoxy, 3-butoxypropannitril, 3-butoxypropiononitrile, 3-n-butoxypropionitrile, 3-butoxypropannitril czech, .beta.-butoxy propionitrile, 3-butoxypropanitrile | |
3-butoxypropanenitrile |
Spécification
3-n-Butoxypropionitrile | |
0.92 | |
89°C (192°F) | |
1.4175 | |
1747904 | |
AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N | |
3-butoxypropanenitrile | |
23395 | |
97% |
6959-71-3 | |
105°C to 106°C (15 mmHg) | |
C7H13NO | |
MFCD00045643 | |
3-butoxypropionitrile, propanenitrile, 3-butoxy, beta-butoxy propionitrile, propionitrile, 3-butoxy, 3-butoxypropannitril, 3-butoxypropiononitrile, 3-n-butoxypropionitrile, 3-butoxypropannitril czech, .beta.-butoxy propionitrile, 3-butoxypropanitrile | |
CCCCOCCC#N | |
127.19 | |
127.19 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H227
Combustible liquid.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 230-153-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UG1225000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante