Learn More
3-n-Butoxypropionitrile, 97 %
Code produit. 11307726
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6959-71-3
Formule moléculaire C7H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 127.19
Numéro MDL MFCD00045643
Clé InChI AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-butoxypropionitrile, propanenitrile, 3-butoxy, beta-butoxy propionitrile, propionitrile, 3-butoxy, 3-butoxypropannitril, 3-butoxypropiononitrile, 3-n-butoxypropionitrile, 3-butoxypropannitril czech, .beta.-butoxy propionitrile, 3-butoxypropanitrile
CID PubChem 23395
Nom IUPAC 3-butoxypropanenitrile
SMILES CCCCOCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-n-Butoxypropionitrile
Densité 0.92
Point d’ébullition 105°C to 106°C (15 mmHg)
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.4175
Quantité 25 g
Beilstein 1747904
Poids de la formule 127.19
Pourcentage de pureté 97%