Learn More
[3-(morpholinométhyl)phényl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
51.80€ - 148.40€
Identifiants chimiques
CAS 91271-83-9
Formule moléculaire C12H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 206.289
Numéro MDL MFCD06657777
Clé InChI JCIFAZAIURDZQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 3-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 3-morpholin-4-ylmethyl benzylamine
CID PubChem 6484182
Nom IUPAC [3-(morpholine-4-ylméthyl)phényl]méthanamine
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10249252
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC40113CB
250 mg Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10621655
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC40113DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
91271-83-9
206.289
JCIFAZAIURDZQN-UHFFFAOYSA-N
6484182
C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CN
C12H18N2O
MFCD06657777
3-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 3-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 3-morpholin-4-ylmethyl benzylamine
[3-(morpholine-4-ylméthyl)phényl]méthanamine
Spécification
[3-(Morpholinomethyl)phenyl]methylamine
96.5
97%
MFCD06657777
JCIFAZAIURDZQN-UHFFFAOYSA-N
[3-(morpholine-4-ylméthyl)phényl]méthanamine
6484182
97%
91271-83-9
100.0
C12H18N2O
3-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 3-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 3-morpholin-4-ylmethyl benzylamine
C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CN
206.289
206.29
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger