Learn More
[3-(morpholinométhyl)phényl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10249252
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 91271-83-9
Formule moléculaire C12H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 206.289
Numéro MDL MFCD06657777
Clé InChI JCIFAZAIURDZQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 3-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 3-morpholin-4-ylmethyl benzylamine
CID PubChem 6484182
Nom IUPAC [3-(morpholine-4-ylméthyl)phényl]méthanamine
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 97%