Learn More
3-méthylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.20€ - 365.00€
Identifiants chimiques
CAS | 83-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 131.18 |
Numéro MDL | MFCD00005627 |
Clé InChI | ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole |
CID PubChem | 6736 |
ChEBI | CHEBI:9171 |
Nom IUPAC | 3-méthyl-1H-indole |
SMILES | CC1=CNC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10409630
|
Thermo Scientific Acros
127030100 |
10 g | Flacon en verre |
57.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553481
|
Thermo Scientific Acros
127030250 |
25 g | Flacon en plastique |
102.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10366670
|
Thermo Scientific Acros
127031000 |
100 g | Flacon en plastique |
365.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
83-34-1 | |
131.18 | |
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N | |
6736 | |
3-méthyl-1H-indole |
C9H9N | |
MFCD00005627 | |
3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole | |
CHEBI:9171 | |
CC1=CNC2=CC=CC=C12 |
Spécification
3-Methylindole | |
83-34-1 | |
100.0 | |
Marron à blanc | |
132°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00005627 | |
15, 8698 | |
Solubility in water: 0.45g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether | |
CC1=CNC2=CC=CC=C12 | |
131.18 | |
CHEBI:9171 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
95.0°C to 98.0°C | |
265.0°C to 266.0°C (755.0 mmHg) | |
Authentique | |
C9H9N | |
20, 315 | |
3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole | |
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthyl-1H-indole | |
6736 | |
131.18 | |
Poudre ou flocons cristallins |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-471-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NM0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only