Learn More
3-méthylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10409630
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-34-1
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00005627
Clé InChI ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
CID PubChem 6736
ChEBI CHEBI:9171
Nom IUPAC 3-méthyl-1H-indole
SMILES CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylindole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C to 98.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 265.0°C to 266.0°C (755.0 mmHg)
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 20, 315
Merck Index 15, 8698
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.45g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins