Learn More
(3-méthylaminopropyl)triméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
113.00€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3069-25-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H19NO3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.32 |
Numéro MDL | MFCD00048021 |
Clé InChI | DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27 |
CID PubChem | 76480 |
Nom IUPAC | methyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine |
SMILES | CNCCC[Si](OC)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379225
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16541.14 |
25 g |
113.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11389225
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16541.22 |
100 g |
321.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane is used as coupling agent, adhesion promoters
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (3-méthylaminopropyl)triméthoxysilane est utilisé comme agent de couplage, promoteur d’adhérence
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
3069-25-8 | |
193.32 | |
DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N | |
76480 | |
CNCCC[Si](OC)(OC)OC |
C7H19NO3Si | |
MFCD00048021 | |
n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27 | |
methyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine |
Spécification
106°C (30mmHg) | |
3069-25-8 | |
MFCD00048021 | |
82°C (179°F) | |
Hydrolyzes in water. | |
CNCCC[Si](OC)(OC)OC | |
193.32 | |
193.32 | |
1.419 | |
0.978 |
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane | |
C7H19NO3Si | |
2072720 | |
n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27 | |
DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N | |
methyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine | |
76480 | |
95% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide combustible.
P210-P280-P305+P351+P338-P310-P370+P378q-P501c
H227-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 221-334-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only