Learn More
(3-méthylaminopropyl)triméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389225
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane is used as coupling agent, adhesion promoters
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (3-méthylaminopropyl)triméthoxysilane est utilisé comme agent de couplage, promoteur d’adhérence
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3069-25-8
Formule moléculaire C7H19NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 193.32
Numéro MDL MFCD00048021
Clé InChI DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27
CID PubChem 76480
Nom IUPAC methyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine
SMILES CNCCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 106°C (30mmHg)
Nom chimique ou matériau (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Quantité 100 g
Beilstein 2072720
Point d’éclair 82°C (179°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 193.32
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.419
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.978