Learn More
3’-méthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
18.79€ - 188.24€
Identifiants chimiques
CAS 585-74-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00008742
Clé InChI FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
CID PubChem 11455
Nom IUPAC 1-(3-methylphenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10119399
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
126170050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10057939
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
126170250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10017989
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
126171000
100 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
585-74-0
134.18
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
11455
CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
C9H10O
MFCD00008742
3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
1-(3-methylphenyl)ethan-1-one
Spécification
3′-Methylacetophenone
96.0
-9.0°C
1.0100g/mL
85°C
96% min. (GC)
CH3C6H4COCH3
MFCD00008742
1.01
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
1-(3-methylphenyl)ethan-1-one
11455
97%
585-74-0
100.0
Incolore à jaune
218.0°C to 220.0°C
Authentic
C9H10O
1.529
07,307
3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
134.18
134.18
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-561-8
Identifiant produit
  • 3-Methylacetophenone