Learn More
3’-méthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10119399
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-74-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00008742
Clé InChI FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
CID PubChem 11455
Nom IUPAC 1-(3-methylphenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3′-Methylacetophenone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -9.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 218.0°C to 220.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4COCH3
Indice de réfraction 1.529
Quantité 5 g
Beilstein 07,307
Gravité spécifique 1.01
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 3-Methylacetophenone