Learn More
Chlorure de 3-méthyle-5-(trifluorométhoxy)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
57.80€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 916420-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6ClF3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.59 |
Numéro MDL | MFCD09025371 |
Clé InChI | CCKDSMKGHHIBFA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzoyl chloride |
CID PubChem | 46737538 |
Nom IUPAC | chlorure de 3méthyl5-(trifluorométhoxy)benzoyle |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
916420-52-5 | |
238.59 | |
CCKDSMKGHHIBFA-UHFFFAOYSA-N | |
46737538 | |
CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F |
C9H6ClF3O2 | |
MFCD09025371 | |
3-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzoyl chloride | |
chlorure de 3méthyl5-(trifluorométhoxy)benzoyle |
Spécification
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride | |
C9H6ClF3O2 | |
MFCD09025371 | |
Moisture sensitive | |
CCKDSMKGHHIBFA-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de 3méthyl5-(trifluorométhoxy)benzoyle | |
46737538 | |
97% |
916420-52-5 | |
1.4706 | |
UN3265 | |
3-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzoyl chloride | |
CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F | |
238.59 | |
238.59 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante