Learn More
Chlorure de 3-méthyle-5-(trifluorométhoxy)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15475437
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-52-5
Formule moléculaire C9H6ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.59
Numéro MDL MFCD09025371
Clé InChI CCKDSMKGHHIBFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzoyl chloride
CID PubChem 46737538
Nom IUPAC chlorure de 3méthyl5-(trifluorométhoxy)benzoyle
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Indice de réfraction 1.4706
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 238.59
Pourcentage de pureté 97%