Learn More
3-méthyl-2-cyclohexène-1-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
76.90€ - 518.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1193-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.16 |
Numéro MDL | MFCD00001581 |
Clé InChI | IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699 |
CID PubChem | 14511 |
Nom IUPAC | 3-méthylcyclohex-2en-1-one |
SMILES | CC1=CC(=O)CCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15704.09 |
10 g |
76.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15704.14 |
25 g |
159.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15704.18 |
50 g |
289.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15704.22 |
100 g |
518.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one was used in the synthesis of 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives. It was also used in sex pheromone of the Douglas-fir beetle. Used in nut flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-méthyl-2-cyclohexène-1-one a été utilisé dans la synthèse de 19-nor-1α, des dérivés de 25-dihydroxyvitamine D(3). Il a également été utilisé dans la phéromone sexuelle du dendroctone du sapin Douglas. Utilisé dans l’arôme de noix.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants.
Identifiants chimiques
1193-18-6 | |
110.16 | |
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N | |
14511 | |
CC1=CC(=O)CCC1 |
C7H10O | |
MFCD00001581 | |
3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699 | |
3-méthylcyclohex-2en-1-one |
Spécification
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one | |
0.971 | |
68°C (154°F) | |
C7H10O | |
MFCD00001581 | |
3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699 | |
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylcyclohex-2en-1-one | |
14511 | |
98% |
1193-18-6 | |
199°C to 200°C | |
Pleasant | |
1.494 | |
1560601 | |
Soluble in alcohol. Insoluble in water. | |
CC1=CC(=O)CCC1 | |
110.16 | |
110.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H227
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide combustible.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P330-P370+P378q-P501c
H227-H302
missing translation for 'einecsNumber' : 214-769-7
missing translation for 'rtecsNumber' : GW7340000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only