Learn More
3-méthyl-2-cyclohexène-1-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359469
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one was used in the synthesis of 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives. It was also used in sex pheromone of the Douglas-fir beetle. Used in nut flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-2-cyclohexène-1-one a été utilisé dans la synthèse de 19-nor-1α, des dérivés de 25-dihydroxyvitamine D(3). Il a également été utilisé dans la phéromone sexuelle du dendroctone du sapin Douglas. Utilisé dans l’arôme de noix.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-18-6
Formule moléculaire C7H10O
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Numéro MDL MFCD00001581
Clé InChI IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
CID PubChem 14511
Nom IUPAC 3-methylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Densité 0.971
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.494
Quantité 50 g
Beilstein 1560601
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 110.15
Pourcentage de pureté 98%