Learn More
3-méthyl-2-buténal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.40€ - 450.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-86-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
Clé InChI | SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde |
CID PubChem | 61020 |
ChEBI | CHEBI:15825 |
Nom IUPAC | 3-méthylbut-2-énal |
SMILES | CC(=CC=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10660893
|
Thermo Scientific Acros
370180050 |
5 mL | Flacon en verre |
51.40€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10455872
|
Thermo Scientific Acros
370180250 |
25 mL | Flacon en verre |
145.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904781
|
Thermo Scientific Acros
370181000 |
100 mL | Flacon en verre |
450.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-86-8 | |
84.12 | |
3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde | |
CHEBI:15825 | |
CC(=CC=O)C |
C5H8O | |
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N | |
61020 | |
3-méthylbut-2-énal |
Spécification
3-Methyl-2-butenal | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
132.0°C to 133.0°C | |
Authentique | |
C5H8O | |
1.4610 to 1.4630 | |
15,8587 | |
3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde | |
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylbut-2-énal | |
61020 | |
84.12 | |
Liquide |
107-86-8 | |
100.0 | |
0.8800g/mL | |
33°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3)2C=CHCHO | |
01,IV,3464 | |
0.88 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether | |
CC(=CC=O)C | |
84.12 | |
CHEBI:15825 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-527-6
RUO – Research Use Only