Learn More
3-méthyl-2-buténal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10455872
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-86-8
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Clé InChI SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
CID PubChem 61020
ChEBI CHEBI:15825
Nom IUPAC 3-méthylbut-2-énal
SMILES CC(=CC=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-butenal
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 132.0°C to 133.0°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCHO
Indice de réfraction 1.4610 to 1.4630
Quantité 25 mL
Beilstein 01,IV,3464
Merck Index 15,8587
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide