Learn More
3-méthyl-2-buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
31.86€ - 230.15€
Identifiants chimiques
CAS | 556-82-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
Numéro MDL | MFCD00002916 |
Clé InChI | ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol |
CID PubChem | 11173 |
ChEBI | CHEBI:16019 |
Nom IUPAC | 3-méthylbut-2-en-1-ol |
SMILES | CC(C)=CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16089.14 |
25 g |
31.86€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16089.22 |
100 g |
68.24€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16089.36 |
500 g |
230.15€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Methyl-2-buten-1-ol is used as a reagent for protection of carboxylic acids as their 3-methyl-2-buten-1-yl (Prenyl) esters. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-méthyl-2-butène-1-ol est utilisé comme réactif pour la protection des acides carboxyliques comme leurs prénylesters 3-méthyl-2-butène-1-yliques. Elle est également utilisée en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (170 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
556-82-1 | |
86.13 | |
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N | |
11173 | |
3-méthylbut-2-en-1-ol |
C5H10O | |
MFCD00002916 | |
3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol | |
CHEBI:16019 | |
CC(C)=CCO |
Spécification
3-Methyl-2-buten-1-ol | |
0.86 | |
43°C (109°F) | |
1.444 | |
UN1987 | |
3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol | |
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylbut-2-en-1-ol | |
11173 | |
86.13 |
556-82-1 | |
139°C to 140°C | |
C5H10O | |
MFCD00002916 | |
1633479 | |
Soluble in water (170g/L at 20°C). | |
CC(C)=CCO | |
86.13 | |
CHEBI:16019 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H302-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H317
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALCOOLS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-141-4
missing translation for 'rtecsNumber' : EM9472500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only