Learn More
3-méthyl-2-buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413107
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3-Methyl-2-buten-1-ol is used as a reagent for protection of carboxylic acids as their 3-methyl-2-buten-1-yl (Prenyl) esters. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-2-butène-1-ol est utilisé comme réactif pour la protection des acides carboxyliques comme leurs prénylesters 3-méthyl-2-butène-1-yliques. Elle est également utilisée en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (170 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-82-1
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00002916
Clé InChI ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
CID PubChem 11173
ChEBI CHEBI:16019
Nom IUPAC 3-méthylbut-2-en-1-ol
SMILES CC(C)=CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-buten-1-ol
Densité 0.86
Point d’ébullition 139°C to 140°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 100 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1633479
Informations sur la solubilité Soluble in water (170g/L at 20°C).
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté ≥98%