Learn More
Monohydrate de chlorhydrate d’hydrazine 3-Méthyl-2-benzothiazolinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
98.79€ - 1066.31€
Identifiants chimiques
CAS 38894-11-0
Formule moléculaire HCl·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 233.72
Numéro MDL MFCD00149370
Clé InChI IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonyme 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
CID PubChem 6508671
Nom IUPAC (E)-(3-méthyl-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazine;hydrate;chlorhydrate
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10789901
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
414020100
10 g Flacon en verre
98.79€
10g
10368663
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
414020500
50 g Flacon en verre
350.75€
50g
15199283
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
414022500
250 g Flacon en verre
1066.31€
250g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
38894-11-0
233.72
IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
6508671
CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
HCl·H2O
MFCD00149370
2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
(E)-(3-méthyl-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazine;hydrate;chlorhydrate
Spécification
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
97.5
270.0°C to 276.0°C
8% max.
97.5% min. (HPLC)
MFCD00149370
2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
(E)-(3-méthyl-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazine;hydrate;chlorhydrate
6508671
98%
38894-11-0
100.0
Blanc
Authentique
HCl·H2O
(to hydroxyl groups) Passes Test
Solubility in water: soluble
CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
233.72
233.72
Poudre cristalline et/ou morceaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./