Learn More
Monohydrate de chlorhydrate d’hydrazine 3-Méthyl-2-benzothiazolinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 270.0°C to 276.0°C |
Couleur | Blanc |
Perte à la dessiccation | 8% max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 250 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./